Learn More
Invitrogen™ Succinimidil 3-(2-piridilditio)propionato (SPDP)
El éster de succinidilo reacciona químicamente con aminas primarias y después de una reducción leve del ditiol, puede reaccionar formando un disulfuro con otros tioles.
Marca: Invitrogen™ S1531
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
Los reactivos de entrecruzamiento son útiles para sondear las relaciones espaciales y las interacciones dentro y entre biomoléculas.Especificaciones
Amino-sulfhidrilo | |
SPDP | |
No | |
Tras su recepción, se debe almacenar a -20 °C, protegido de la luz. | |
Etiqueta química | |
Éster NHS, piridildisulfuro | |
Sólido | |
DMF, DMSO | |
No |
Por tioles | |
312.36 | |
6,8 Å | |
Sí | |
Heterobifuncionales | |
Corto (< 10 Å) | |
100 mg | |
Estándar | |
Crosslinker |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.