Learn More
Anhídrido succínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081991
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
108-30-5
C4H4O3
100.07
MFCD00005525
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
7922
CHEBI:36595
oxolano-2,5-diona
O=C1CCC(=O)O1
108-30-5
C4H4O3
100.07
MFCD00005525
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
7922
CHEBI:36595
oxolano-2,5-diona
O=C1CCC(=O)O1
Succinic anhydride is used as a sizing agent and curative for epoxy resin. It acts as an additive in paper production. It is utilized in the preparation of covalently cross-linked oxidized-alginate and N-succinyl-chitosan hydrogels. It serves as an intermediate for functionalized oxide surfaces on a chip and for polyester resins. Further, it finds use in cosmetics, pharmaceuticals and in coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido succínico se utiliza como agente de dimensionamiento y curativo para la resina epoxídica. Actúa como aditivo en la producción de papel. Se utiliza en la preparación de hidrogeles de alginato oxidado y N-succinil-quitosano entrecruzados covalentemente. Sirve como producto intermedio para superficies de óxido funcionalizadas en un chip y para resinas de poliéster. Además, se utiliza en cosméticos, productos farmacéuticos y en revestimientos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Soluble en cloroformo, tetracloruro de carbono y alcohol. Ligeramente soluble en éter. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Succinic Anhydride
Punto de fusión 118°C to 121°C
Punto de ebullición 261°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Beilstein 108441
Índice Merck 148870
Información de solubilidad Soluble in chloroform;Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and alcohol; Slightly soluble in ether; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.07
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 1.572
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación 157°C (314°F)
Sensibilidad Moisture sensitive
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Succinic anhydride