Learn More
Sampling Systems™ Sub Sampler Pro
Can sample from a set distance from the bottom of a container or alternatively at a mid point in a container or well. Sampling Systems™ Sub Sampler Pro is sometimes called a Bomb Sampler and it is used throughout the world for both chemical and environmental sampling.
Marca: Sampling Systems™ 5072B-500
Detalles adicionales : Peso : 2.88000kg
Descripción
- Baje el Sub Sampler Pro hasta que el conjunto del émbolo alcance el fondo del recipiente
- Cuando el conjunto del émbolo golpea la parte inferior, se empuja hacia arriba permitiendo que la muestra entre en el dispositivo
- Cuando el tomamuestras se levanta, el émbolo se cae y selle el tomamuestras
- Baje el Sub Sampler Pro en el líquido
- A la profundidad requerida, tire de la línea de control hasta levante el émbolo
- Esto permitirá que el líquido entre en el tomamuestras
- Suelte la línea de control y el émbolo se bajará y selle la muestra
Especificaciones
Sampler | |
Acero inoxidable | |
500 mL |