Learn More
Óxido de estireno, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
23.80€ - 231.00€
CAS | 96-09-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H8O |
Peso molecular (g/mol) | 120.15 |
Número MDL | MFCD00005121 |
Clave InChI | AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide |
PubChem CID | 7276 |
ChEBI | CHEBI:17907 |
Nombre IUPAC | 2-feniloxirano |
SMILES | C1C(O1)C2=CC=CC=C2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10476950
|
Thermo Scientific Acros
132800100 |
10 mL | Frasco de vidrio |
23.80€
10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10795791
|
Thermo Scientific Acros
132802500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
36.30€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10215140
|
Thermo Scientific Acros
132800010 |
1 L | Frasco de vidrio |
102.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10616714
|
Thermo Scientific Acros
132800025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
231.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
96-09-3 | |
120.15 | |
AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N | |
7276 | |
2-feniloxirano |
C8H8O | |
MFCD00005121 | |
styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide | |
CHEBI:17907 | |
C1C(O1)C2=CC=CC=C2 |
Especificaciones
Styrene oxide | |
-37.0°C | |
1.0500g/mL | |
74°C | |
97% min. (GC) | |
1.5330 to 1.5360 | |
17, 49 | |
styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide | |
AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N | |
2-feniloxirano | |
7276 | |
120.15 | |
Líquido |
96-09-3 | |
De incoloro a amarillo | |
194.0°C | |
Auténtico | |
C8H8O | |
MFCD00005121 | |
1.05 | |
Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hexane,petroleum ether,acetone,,alcohol,ether and benzene | |
C1C(O1)C2=CC=CC=C2 | |
120.15 | |
CHEBI:17907 | |
97+% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Puede provocar cáncer.
Puede provocar defectos genéticos.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 202-476-7
RUO – Research Use Only