Learn More
Óxido de estireno, 97+%
Código de producto. 10616714 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 ml
2.50 litro
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10616714 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10476950 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10795791 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10215140 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10616714 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132800025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 96-09-3 | C₄H₄O | 120,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-09-3
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00005121
Clave InChI AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
PubChem CID 7276
ChEBI CHEBI:17907
Nombre IUPAC 2-feniloxirano
SMILES C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Styrene oxide
Punto de fusión -37.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 194.0°C
Temperatura de inflamación 74°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5330 to 1.5360
Cantidad 2.5 L
Beilstein 17, 49
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hexane,petroleum ether,acetone,,alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación