Learn More
Cole-Parmer™ Plataforma Stuart™
Contiene frascos o matraces Erhlenmeyer con barras de sujeción de caucho. Las plataformas BRAND™ Stuart™ con sistema de soporte flexible permiten utilizar combinaciones diferentes de recipientes, lo que ofrece la máxima versatilidad. Para su uso con agitadores orbitales Stuart™ (SSL1, SSM1)
Marca: Cole-Parmer™ 51700-95
Detalles adicionales : Peso : 10.43260kg
Descripción
- Para su uso con agitadores orbitales Stuart (SSL1, SSM1)
- Admite frascos o matraces Erlenmeyer con barras de sujeción de caucho.
- El flexible sistema de soporte ofrece la ventaja de poder usar diferentes combinaciones de recipientes, lo que proporciona máxima versatilidad.
Especificaciones
Plataforma | |
510 x 510 mm | |
Para SGM-265-010C | |
Sutart™ Agitadores Orbirtal SSM1, SSL1 |