Learn More
Sustrato de óxido de titanio y estroncio, 5 x 5 x 0,5 mm, pulido por dos lados, orientación 111, Thermo Scientific™
Orientación 111
101.00€ - 377.00€
CAS 12060-59-2
Fórmula molecular O3SrTi
Peso molecular (g/mol) 183.48
Número MDL MFCD00049554
Clave InChI VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11309218
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
042594.KT
1 Ea. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11319218
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
042594.KU
5 Ea. Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
12060-59-2
183.48
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
82899
O3SrTi
MFCD00049554
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Especificaciones
Strontium Titanium Oxide Substrate
12060-59-2
Sustrato
MFCD00049554
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
óxido de titanio (olato) de estroncio (2+)
82899
Polished Two Sides
Blanco
O3SrTi
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
183.48
Odorless
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 235-044-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes