Learn More
Sustrato de óxido de titanio y estroncio, 5 x 5 x 0,5 mm, pulido por dos lados, orientación 111, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Strontium Titanium Oxide Substrate |
| Nombre de nota | Polished Two Sides |
| Color | Blanco |
| Forma física | Sustrato |
| Cantidad | 5 Ea. |
| Nombre IUPAC | estroncio;dioxido(oxo)titanio |
| Olor | Odorless |