Learn More
Estroncio para AAS, 2 % de Sr en HNO3 al 2 %, Honeywell Fluka™
Marca: Honeywell Fluka E4401-100ML
Detalles adicionales : Peso : 0.10100kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Strontium for AAS | |
1.01 g/cm3 | |
100 mL |
Estándares y modificadores para AAS | |
<2 |