Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de peso ligero de algodón natural String Knits™ serie 76-160
Catalog Number p-8005366
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Diseñado para aplicaciones mecánicas.
  • Protección para las manos
  • Material de revestimiento de algodón y poliéster
  • Cómodos, flexibles, económico, ambidiestros
  • Sensibilizador: proteínas de caucho natural
  • Se utiliza únicamente con riesgos mecánicos de baja intensidad
Aplicaciones:
  • No utilizar con llamas ni a temperaturas > 100 °C
Material de la parte posterior Algodón
Estructura Seamless Knit
Material del manguito Algodón
Color Natural
Grado 13 gauge
Material Polyester, Cotton
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 10
Modelo 76-160
Guantes con puño de color Natural
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Revestimiento Algodón
Cantidad 12 par
Resistente a Protección mecánica
Serie 76-160