Learn More
Molecular Probes™ Estreptavidina, conjugado Alexa Fluor™ 647
Estreptavidina, conjugado Alexa Fluor™ 647
416.00€ - 498.00€
Especificaciones
Conjugado | Alexa Fluor 647 |
---|---|
Línea de productos | Alexa Fluor™ |
Tipo de producto | Conjugado de estreptavidina (fluorescente) |
Etiqueta o tinte | Colorantes Alexa Fluor |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10349222
|
Molecular Probes™
S32357 |
Mediciones | 0,5 mL |
498.00€
0.50 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10308062
|
Molecular Probes™
S21374 |
Maciza | 1 mg |
416.00€
1 miligramo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
La estreptavidina Alexa Fluor™ 647 se compone de una proteína de unión de biotina (estreptavidina) unida por enlace covalente a una etiqueta fluorescente (tinte Alexa Fluor™). La estreptavidina tiene una afinidad muy alta por la biotina, y el conjugado de estreptavidina suele utilizarse junto con el conjugado de biotina para la detección específica de una serie de proteínas, motivos de proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas (p. ej., un anticuerpo primario biotinilado unido a una proteína diana se puede detectar con una estreptavidina marcada con fluorescencia). En muchos protocolos de detección se emplean estrategias similares a esta, entre los que se encuentran las inmunotransferencias, la citometría de flujo, la adquisición de imágenes y microscopía, y los ensayos de microplacas. Los conjugados de estreptavidina del tinte Alexa Fluor™ se suministran como un producto liofilizado de 1 mg o en volúmenes de 0,5 ml de una solución de 2 mg/ml.Características importantes de los conjugados de estreptavidina Alexa Fluor™ 647:
• El conjugado de estreptavidina Alexa Fluor™ 647 tiene una máxima de Ex/Em de ∼(650/668)
• Fluorescencia brillante y fotoestable
• Alta solubilidad en soluciones acuosas
• Disponible en múltiples colores
• Ideal para transferencias Western (Western blots), citometría de flujo, adquisición de imágenes y microscopía, ensayos de microplacas y mucho más
Propiedades de los colorantes Alexa Fluor™
Los colorantes Alexa Fluor™ son colorantes orgánicos fluorescentes desarrollados para un mejor rendimiento en la adquisición de imágenes y otros protocolos de etiquetado y muestran una mejor fotoestabilidad y brillo, así como una mayor solubilidad en soluciones acuosas. Estos tintes, disponibles en una amplia gama de colores, son una buena elección para la mayoría de las aplicaciones de adquisición de imágenes.
Bloqueo de la biotina endógena
Las biotinas naturales pueden interferir con los sistemas de detección de biotina-estreptavidina. Para los experimentos con células fijadas y permeabilizadas, pruebe nuestro kit de bloqueo de biotina endógena para minimizar esta interferencia.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Alexa Fluor 647 | |
Alexa Fluor™ | |
Conjugado de estreptavidina (fluorescente) | |
Colorantes Alexa Fluor |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.