Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina, conjugado Alexa Fluor™ 647
Código de producto. 10349222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
0,5 mL
Formulario:
Líquido
Sólido
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulario Tamaño de la unidad
10349222 0,5 mL Líquido 0.50 ml
10308062 1 mg Sólido 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10349222 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S32357
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estreptavidina, conjugado Alexa Fluor™ 647
La estreptavidina Alexa Fluor™ 647 se compone de una proteína de unión de biotina (estreptavidina) unida por enlace covalente a una etiqueta fluorescente (tinte Alexa Fluor™). La estreptavidina tiene una afinidad muy alta por la biotina, y el conjugado de estreptavidina suele utilizarse junto con el conjugado de biotina para la detección específica de una serie de proteínas, motivos de proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas (p. ej., un anticuerpo primario biotinilado unido a una proteína diana se puede detectar con una estreptavidina marcada con fluorescencia). En muchos protocolos de detección se emplean estrategias similares a esta, entre los que se encuentran las inmunotransferencias, la citometría de flujo, la adquisición de imágenes y microscopía, y los ensayos de microplacas. Los conjugados de estreptavidina del tinte Alexa Fluor™ se suministran como un producto liofilizado de 1 mg o en volúmenes de 0,5 ml de una solución de 2 mg/ml.
Características importantes de los conjugados de estreptavidina Alexa Fluor™ 647:
• El conjugado de estreptavidina Alexa Fluor™ 647 tiene una máxima de Ex/Em de ∼ (650/668)
• Fluorescencia brillante y fotoestable
• Alta solubilidad en soluciones acuosas
• Disponible en múltiples colores
• Ideal para western blot, citometría de flujo, adquisición de imágenes y microscopia, ensayos de microplacas y mucho más
Propiedades de los colorantes Alexa Fluor™
Los colorantes Alexa Fluor™ son colorantes orgánicos fluorescentes desarrollados para un mejor rendimiento en la adquisición de imágenes y otros protocolos de etiquetado, y muestran una mejor fotoestabilidad y brillo, así como una mayor solubilidad en soluciones acuosas. Estos colorantes, disponibles en una amplia gama de colores, son una buena elección para la mayoría de las aplicaciones de adquisición de imágenes.
Bloqueo de la biotina endógena
Las biotinas naturales pueden interferir con los sistemas de detección de biotina-estreptavidina. Para los experimentos con células fijadas y permeabilizadas, pruebe nuestro kit de bloqueo de biotina endógena para minimizar esta interferencia.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 mg/ml
Conjugado Alexa Fluor 647
Cantidad 0,5 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8°C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Líquido
Línea de productos Alexa Fluor
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (fluorescente)
Etiqueta o tinte Colorantes Alexa Fluor