Learn More
Thermo Scientific™ Software de gestión de imágenes y bases de datos Store, edición estándar
Almacene y gestione los datos automáticamente para tener un acceso global, rápido y muy ampliable a todos los datos de HCS.
Marca: Thermo Scientific™ S0100015D
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Con el software de informática Store™ Thermo Scientific™, almacene y gestione los datos automáticamente para tener acceso global, rápido y muy ampliable a todos los datos de HCS.
El software de gestión de imágenes y bases de datos Thermo Scientific™ Store™ es una base de datos relacional SQL u Oracle™ empleada para almacenar y gestionar las imágenes y los datos transferidos automáticamente desde un instrumento de cribado masivo de información (HCS) o importados desde otra fuente de adquisición de imágenes. Permite un acceso global, rápido y muy ampliable tanto a datos como a imágenes. Utilice el software de gestión de imágenes y bases de datos Store una vez que haya recopilado los datos y las imágenes.Características destacadas:
- Transferencia automática de imágenes y datos: almacenamiento centralizado de datos que permite acceso a datos e imágenes desde varias ubicaciones.
- Accesibles y vinculados: los datos están perfectamente vinculados a la imagen correspondiente.
- Visualización: podrá consultar las imágenes y los datos vinculados entre sí y comparar imágenes de forma sencilla.
- Exportaciones: la herramienta proporciona formatos de exportación integrados para programas como Spotfire™, Excel™ y GeneData Screener™.
- HCS Connect: la interfaz de programación de aplicaciones (API) de servicios web de estándar abierto ofrece acceso programático a cualquier información o imagen gestionada con Store.
- HCS Gateway: los usuarios pueden disfrutar de las ventajas de un único repositorio estándar abierto de imágenes y datos independientemente de su origen.
Especificaciones
Software de informática Store edición estándar | |
Lectores de análisis de alto contenido (HCA) ArrayScan, Plataforma de cribado masivo de información (HCS) CellInsight CX5 | |
Gestión de imágenes, Gestión de bases de datos | |
Estándar |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.