Learn More
Thermo Scientific™ Viales y cierres para almacenamiento
Almacene sus muestras en estos viales para eliminar la lixiviación de iones al mismo tiempo que mantiene un pH uniforme durante la vida de la muestra. Los viales para almacenamiento oscilan entre 2 ml y 40 ml.
Marca: Thermo Scientific™ B7999-6A
Detalles adicionales : Peso : 2.51000kg
Descripción
Almacene sus muestras en estos viales para eliminar la lixiviación de iones al mismo tiempo que mantiene un pH uniforme durante la vida de la muestra. Los viales de rosca para almacenamiento de muestras Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™ están fabricados con vidrio transparente de brosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) o ámbar 51A (tipo 1, clase B). Los viales para almacenamiento oscilan entre 2 ml y 40 ml.
- Tapones para almacenamiento revestidos con PTFE y parte superior sólida
- El refuerzo de PTFE en película/espuma ofrece una gran resistencia química.
- No esterilizables en autoclave
Los kits prácticos sin montar ahorran tiempo durante la preparación de muestras.
- Los kits prácticos con parte superior sólida incluyen cantidades iguales de viales y tapones de rosca con septos previamente montados.
- Los kits prácticos con abertura superior contienen viales envueltos al vacío, así como tapones y septos envasados por separado en bolsas de polietileno.
Especificaciones
Vial con rosca de 24-400, 40 mL | |
Ámbar | |
Vidrio | |
Fondo plano | |
95 mm | |
Vial con rosca 24-400 |
28 mm | |
28 mm | |
40 mL | |
40 mL | |
100 | |
No |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.