Learn More
Thermo Scientific™ Varillas de almacenamiento Nalgene estándar
Almacene diversos tubos de almacenamiento criogénico en las varillas de almacenamiento Thermo Scientific™, disponibles en formato estándar o escalonado para una amplia variedad de tamaños y diseños de viales.
Marca: Thermo Scientific™ 5015-0002
Detalles adicionales : Peso : 0.43000kg
Descripción
Almacene los tubos de almacenamiento criogénico Thermo Scientific™ Nalgene™ o Thermo Scientific™ Nunc™ en varillas de almacenamiento Thermo Scientific™, disponibles en formato estándar o escalonado para una amplia variedad de tamaños y diseños de viales.
- Capacidad para almacenar tubos protegidos con el sistema Thermo Scientific™ CryoFlex™
- Codificadores cromáticos disponibles para conectarlos al final de la varilla, se puede escribir en ellos para una rápida identificación y gestión del inventario
Especificaciones
CryoCane; Estándar; Aluminio; 300 mm | |
Aluminio | |
12/Paq., 48/Caja | |
30 cm |
Estándar | |
Bastón de almacenamiento | |
11,8125 in |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.