missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STOML3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | STOML3 |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16821464
|
Proteintech
13316-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16811464
|
Proteintech
13316-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| STOML3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Q6PE84, Q8TAV4 | |
| 161003, 229277, 295041 | |
| STOML3 Fusion Protein Ag4160 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| STOML3 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Epb7.2l, SLP 3, SLP 3,SLP3, SRO, stomatin (EPB72) like 3, Stomatin like protein 3, STOML3 | |
| Stoml3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto