missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STOML3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16821464 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16821464 20 μL 20 microlitros
16811464 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16821464

Marca: Proteintech 133161AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Specifica

Antígeno STOML3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica STOML3
N.º de referencia del gen Q6PE84, Q8TAV4
Alias de gen Epb7.2l, SLP 3, SLP 3,SLP3, SRO, stomatin (EPB72) like 3, Stomatin like protein 3, STOML3
Símbolos de los genes Stoml3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno STOML3 Fusion Protein Ag4160
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 161003, 229277, 295041
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.