missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STOML3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16811464 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16811464 150 μL 150 microlitros
16821464 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16811464

Proveedor: Proteintech 133161AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno STOML3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica STOML3
N.º de referencia del gen Q6PE84, Q8TAV4
Alias de gen Epb7.2l, SLP 3, SLP 3,SLP3, SRO, stomatin (EPB72) like 3, Stomatin like protein 3, STOML3
Símbolos de los genes Stoml3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno STOML3 Fusion Protein Ag4160
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 161003, 229277, 295041
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.