missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STMN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | STMN3 |
|---|---|
| Concentración | 0.45 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16828303
|
Proteintech
11311-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16818303
|
Proteintech
11311-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a protein which is a member of the stathmin protein family. Members of this protein family form a complex with tubulins at a ratio of 2 tubulins for each stathmin protein. Microtubules require the ordered assembly of alpha- and beta-tubulins, and formation of a complex with stathmin disrupts microtubule formation and function. A pseudogene of this gene is located on chromosome 22. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Especificaciones
| STMN3 | |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| O70166, Q9JHU6, Q9NZ72 | |
| 20262, 29246, 50861 | |
| STMN3 Fusion Protein Ag1853 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| STMN3 |
| 0.45 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| SCG10 like protein, SCLIP, Stathmin 3, stathmin like 3, STMN3 | |
| Stmn3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto