missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STMN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16828303 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16828303 20 μL 20 microlitros
16818303 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16828303

Marca: Proteintech 113111AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein which is a member of the stathmin protein family. Members of this protein family form a complex with tubulins at a ratio of 2 tubulins for each stathmin protein. Microtubules require the ordered assembly of alpha- and beta-tubulins, and formation of a complex with stathmin disrupts microtubule formation and function. A pseudogene of this gene is located on chromosome 22. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Especificaciones

Antígeno STMN3
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.45 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica STMN3
N.º de referencia del gen O70166, Q9JHU6, Q9NZ72
Alias de gen SCG10 like protein, SCLIP, Stathmin 3, stathmin like 3, STMN3
Símbolos de los genes Stmn3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno STMN3 Fusion Protein Ag1853
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20262, 29246, 50861
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.