Learn More
Invitrogen™ Human STK38L (NDR2), GST Tag Recombinant Protein
Human STK38L (NDR2), GST Tag Recombinant Protein
492.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Alias de gen | KIAA0965, STK38L |
---|---|
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Etiqueta de proteína | GST Tag |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15441224
|
Invitrogen™
PV6373 |
10μg |
492.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15489003
|
Invitrogen™
PV6375 |
1mg |
7490.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15479003
|
Invitrogen™
PV6374 |
100μg |
1678.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
STK38L act as novel pro-apoptotic kinase that is activated by RASSF1A/MST1 in response to Fas receptor stimulation and promotes apoptosis. STK38L is mainly involved in the regulation of structural processes in differentiating and mature neuronal cells and it is highly expressed with highest levels observed in the thymus.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
KIAA0965, STK38L | |
Human | |
Recombinant | |
GST Tag |