Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable Roja SteriWare™
Usar directamente de la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa. La PharmaScoop™ Desechable Roja Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para el muestreo y la dispensación de polvos y gránulos.
Marca:  Sampling Systems™ 8045R-2500S
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 15500904
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
  • Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
  • Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza