Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tray
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tray is ideal for hygienic applications within hospitals and pharmaceutical factories.
Marca:  Sampling Systems™ 8081P-3000
Detalles adicionales : Peso : 29.36640kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15819461
  • 265.00€ / paquete de 40
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Blanca
3 L
No estéril
310 x 265 x 55 mm