Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Knife
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Knife is ideal for preparing samples as well as general laboratory use.
Marca: Sampling Systems™ 8039H-100S
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Blanco | |
100 mm |
Embolsados individualmente | |
Estéril | |
160 mm |