Learn More
Buerkle™ Cuchara de muestreo SteriPlast™/LaboPlast™ mango largo, Bio
La cuchara de muestreo con mango largo puede usarse para tomar muestras de polvo, granulados, pastas o líquidos. Con el mango largo, se puede llegar fácilmente al fondo de los recipientes más grandes o se pueden tomar muestras de barriles, botes y botellas con pequeños diámetros de abertura.
Marca:  Buerkle™ 5379-0022
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17208640
  • 24.90€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 24-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Producto fabricado con materias primas renovables
  • Bio-PE, blanco
  • Envasada individualmente y opcionalmente esterilizada
  • Longitud de mango: 300 mm
  • Para uso individual
  • Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
0,68 oz
No estéril
Bio-PE
20 mL
Sampler
Mango largo
No esterilizable en autoclave