Learn More
Buerkle™ Cuchara detectable SteriPlast™ mango largo, azul
La cuchara de muestreo con mango largo puede usarse para tomar muestras de polvo, granulados, pastas o líquidos. Con el mango largo, se puede llegar fácilmente al fondo de los recipientes más grandes o se pueden tomar muestras de barriles, botes y botellas con pequeños diámetros de abertura.
Marca:  Buerkle™ 5378-5008
Detalles adicionales : Peso : 0.42000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17210604
  • 36.15€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 20-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • PS detectable, azul
  • Envasados y esterilizados individualmente
  • Pueden detectarse con escáneres de color, detectores de metales o rayos X.
  • Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS/BRC
  • Especialmente para las industrias alimentaria, animal y farmacéutica
  • Longitud de mango: 300 mm
  • Para uso individual
  • Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
20 mL
Tomamuestras con mango largo
300 mm
Estériles
Poliestireno, azul detectable
Azul
0,68 oz
10
No esterilizable en autoclave