Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes universales de poliestireno Sterilin™ de 30 ml, sin etiqueta
Garantice una contención de muestras excelente mediante el uso de los recipientes universales de 30 ml de poliestireno Sterilin, con una junta de flujo tradicional con tapón de 1 a 1/2 de vuelta.
Marca: Thermo Scientific™ 128SC
160.13 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.11200kg
Descripción
Garantice una contención de muestras excelente mediante el uso de los recipientes universales de 30 ml de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin, con una junta de flujo tradicional con tapón de 1 a 1/2 de vuelta.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D
- La compatibilidad con 95 kPa garantiza un rendimiento sin fugas y la idoneidad para el transporte (excepto las variantes con cuchara)
- Disponibles rellenados previamente con ácido bórico (0,4g) para la conservación de muestras de orina
- Aptos para la centrifugación a 3.800 x g
- Fabricados de forma aséptica
- Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Recipiente universal | |
Cilíndrico | |
Pruebas de fugas según BS EN 14254 (anexo D). | |
Recipiente universal + cuchara | |
94 mm | |
400/Paq. |
Poliestireno | |
30 mL | |
Polipropileno | |
31 mm | |
Plano |