Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de 28 mm para recipientes de vidrio desechables Sterilin™ UC/30
Tapones de polipropileno sin fugas para su uso con recipientes de vidrio desechables de Thermo Scientific Sterilin.
Marca:  Thermo Scientific™ R328
Detalles adicionales : Peso : 4.90000kg
Código de producto. 12437692
  • 340.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los recipientes de vidrio desechables Thermo Scientific™ Sterilin™, que son idóneos para muestras de pequeño volumen, están fabricados con vidrio de sosa y presentan un tapón de polipropileno antipérdidas.
NO DISPONIBLES EN AMÉRICA
Especificaciones
Especificaciones
No estéril
28 mm
Recipientes de vidrio desechables Sterilin 39404 y 39503T
Polipropileno
Tapones de 28 mm para UC/30
2850/Paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Nota:
Este objeto de vidrio está fabricado con vidrio sosa y, por tanto, no se recomienda esterilizar el producto en autoclave.