Learn More
SP Bel-Art™ Sterileware Volumetric Sampling Spoons
Suitable for use with powders, granules, liquids, gels or suspensions, these sterile spoons allow set volumes to be accurately measured and sampled
Marca:  SP Bel-Art™ F36943-0005
Detalles adicionales : Peso : 85.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16826916
  • 147.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La nivelación de la parte superior del recipiente proporciona muestras medidas con precisión
  • Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
  • Cucharas de polietileno de alta densidad (HDPE) selladas por calor en una bolsa de polietileno individual
  • Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10^-6)
  • Lote estampado para un seguimiento preciso; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
5 mL
100/paq.
16,5 cm