Learn More
Fisherbrand™ Filtro de jeringa de PVDF estéril
Se utiliza para la filtración de soluciones de proteínas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.47700kg
Descripción
- Alta capacidad de muestreo.
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Hidrófilo por naturaleza
- Ofrece resistencia química media
Especificaciones
PVDF | |
0,2 μm | |
Para una amplia gama de aplicaciones | |
50/paq. | |
33 mm |
PVDF | |
Estéril | |
Polipropileno | |
Filtro de jeringa |