Descripción
Características y ventajas
- Recomendadas para entornos de grado A/B o ISO clase 5 - Zonas de contacto de productos
- El poliéster 100 % de tejido lavado genera niveles muy bajos de partículas y fibras
- Los bordes sellados con láser reducen la generación de fibra desde el borde del paño.
- Nivel certificado de endotoxinas de <1 UE por toalla, por lo que son aptas para su uso en zonas de contacto de productos
- Un menor número de paños por bolsa reduce los desperdicios
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Material | Tejido de poliéster |
| Color | Blanco |
| Bordes | Bordes sellados |
| Dimensiones (L x An) | 12 x 12 in |
| Cantidad de embalaje | 10 toallitas/bolsa; 36 bolsas/caja |
| Mostrar más |