Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta estériles para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™
Aumente el rendimiento mediante la rectitud superior de las puntas y un %CV bajo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para los sistemas de manipulación de líquidos   Beckman™.
Marca:  Thermo Scientific™ 919-251
475.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21899" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.75000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11731263
  • 870.00€ / paquete de 4800
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Increase pipetting performance with Thermo ScientificTM Sterile Pipette Tips for BeckmanTM Liquid Handling Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. These automation tips provide accurate and precise performance due to superior tip straightness and a low coefficient of variation. The pipette tips are validated on the actual workstations for which they are created.
Características:
  • Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Especificaciones
250 μl
Estéril
Conductivo
Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™
Sterile
Sin filtro
Gradilla
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Beckman