Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta estériles para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™
Aumente el rendimiento mediante la rectitud superior de las puntas y un %CV bajo con las puntas de pipeta estériles Thermo Scientific™ para los sistemas de manipulación de líquidos Beckman™.
Marca: Thermo Scientific™ 918-251
475.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21899" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.59000kg
Descripción
Increase pipetting performance with Thermo ScientificTM Sterile Pipette Tips for BeckmanTM Liquid Handling Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. These automation tips provide accurate and precise performance due to superior tip straightness and a low coefficient of variation. The pipette tips are validated on the actual workstations for which they are created.
Características:- Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 DeepWell™
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
20 μl | |
Estéril | |
Conductivo | |
Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | |
Sterile |
Sin filtro | |
Gradilla | |
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja | |
Beckman |