Learn More
Microspec™ Sterile Dipper
Styrene Container with breakable styrene handle, supplied individually wrapped
Marca:  Microspec™ N12
Detalles adicionales : Peso : 3.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16614832
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Sterile styrene container with breakable styrene handle, supplied individually wrapped. 50 per case. Ethylene oxide sterilized.
Especificaciones
Especificaciones
Yes
Sterile
White
Screw Cap
No Label
1 Ea.
No
250 mL
Polypropylene
Clear
50/Cs.