Learn More
Microspec™ Sterile Dipper
Styrene Container with breakable styrene handle, supplied individually wrapped
Marca:  Microspec™ N13
Detalles adicionales : Peso : 3.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16624832
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Recipiente de estireno estéril con mango de estireno rompible (se suministran individualmente). 50 por caja. Esterilizado con óxido de etileno.
Especificaciones
Especificaciones
Estériles
Blanco
Tapón de rosca
Sin etiqueta
1 unidad
No
250 mL
Estireno
Azul
50/caja