Learn More
asecos™ Recipiente para transporte plancha de acero recubrimiento galvanizado y plastificado amarillo
Homologación de la UN para el transporte de sustancias líquidas de los grupos de embalaje I, II y III
Marca:  asecos™ 36474
Detalles adicionales : Peso : 3.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17886386
  • 94.87€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido, con tapa de rosca de aluminio, válvula de ventilación, junta de NBR y anillo protector de plástico
  • homologado para los grupos de embalaje I, II y III
Especificaciones
Especificaciones
5.3 gal.
Amarillo
12.13 in.
8.50 in.
7.28 lb.
20 L
Acero
308.00 mm
216.00 mm
3.3 kg