Learn More
Carga de acero, no esférica, 0,25 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 044234.A3
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11399748
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Steel shot
0.25mm (0.0098 in.) dia.
MFCD00678174
2 kg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos