Learn More
Robin™ Steel Dish Rack Boxes
Marca:  Robin™ YX261
Detalles adicionales : Peso : 0.86000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11969627
  • 545.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Conforme NF V 08-002 e ISO 7218
• Color codificado y autoclavable
• Soporte 1 pila de 6 cajas φ 90mm