Learn More
Abeba™ Zapatos Static Control 31361
Disipador de ESD y con tratamiento Sanitized™.
Marca: Abeba™ 31361/39
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Piel suave de color blanco
- Puntera de material compuesto
- Entresuela de PU
- Suela de caucho especial antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3553)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
- Material reflectante
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Cuero | |
Slip-resistant | |
31361 |
Blanco | |
39 | |
Rubber | |
Composite |