Learn More
Starch, Soluble Potato, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number 15508204
1201.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
9005-84-9
C12H22O11
342.297
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
439341
CHEBI:18167
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximethil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
9005-84-9
C12H22O11
342.297
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
439341
CHEBI:18167
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximethil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    Para yodometría
Nombre del producto químico o material Starch
Nombre de nota Soluble Potato
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 2.5 kg
Gravedad específica 1L = 1.50kg
Grado BAKER ANALYZED™ Reactivo de ACS
Forma física Polvo