Learn More
Starch, for analysis, soluble, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 177130050
Detalles adicionales : CAS : 9005-84-9 Peso : 5.05000kg
Cantidad. 5kg
Envase Plastic drum
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10424605
  • 478.80€ / 5 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
9005-84-9
342.297
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
439341
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
C12H22O11
MFCD00082026
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
CHEBI:18167
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Especificación
Starch
9005-84-9
MFCD00082026
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
342.297
CHEBI:18167
Authentic
Analysis
Plastic drum
Solubility in water: 50g/L (90°C).
White
5 to 7.5 (2% soln. at 25°C)
Soluble, For analysis
C12H22O11
15, 8926
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
439341
positive
Amorphous Powder
10% max.
passes
0.5% max.
256.0°C to 258.0°C
5kg
Videos
SDS Documentación