Learn More
CPC™ Conectores para tubos dentados de volúmenes estándar con desconexión rápida para circuitos en línea y montaje en pared
Para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
Marca: CPC™ 06364-70
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Especificaciones
Cuerpo de acoplamiento en línea con válvulas de manguera dentada | |
1,96 in | |
9,5mm | |
0 °C | |
1,02 in | |
Almendra | |
160 °F |
Polipropileno | |
49,7 mm | |
32 °F | |
26 mm | |
Válvulas de cierre | |
120 psi | |
71°C |