Learn More
Spectrum™ Labs Tubos de diálisis de RC estándar
Para tubos de diálisis de RC de grado estándar
Marca: Spectrum™ Labs 132484
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Para su uso con sistemas de dializador de equilibrio de espectro y Spectra/Por™ MacroDialyzer.- Discos de membrana precortados de celulosa regenerada (RC)
- Se suministran secos con glicerol como humectante
Especificaciones
Tubos de diálisis de RC estándar | |
33 mm | |
Paquete de 50 | |
Para tubos de diálisis de RC de grado estándar |