Learn More
Tenak™ Standard Racks for Microtiter Plates for Upright Freezers
Providing a complete range of storage for microtiter plates. Tenak™ Standard Racks for Microtiter Plates for Upright Freezers can be used with all freezer models.
Marca: Tenak™ TE27402
Detalles adicionales : Peso : 3.42000kg
Descripción
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricado con acero inoxidable
- Disponible en diferentes tamaños
Especificaciones
Gradilla de placas de microtitulación | |
Placas (52) | |
Sí | |
1/paquete | |
135 mm | |
16 mm |
13 x 4 | |
Acero inoxidable | |
Placas de microtitulación, congeladores verticales | |
360 x 135 x 221 mm | |
221 mm | |
360 mm |