Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE23334
Detalles adicionales : Peso : 2.75000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12419530
  • 113.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
3 x 4
Acero inoxidable
560 x 140 x 401 mm
Cajas (12)
Congeladores verticales
130 mm (caja)