missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Chest Freezers, 25 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
Marca: Tenak™ TE27132
Detalles adicionales : Peso : 1.15000kg
Descripción
- Para uso en congeladores horizontales
- Se suministran con una varilla de bloqueo para asegurar las cajas criogénicas
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Varilla de fijación | |
Acero inoxidable | |
135 x 92 x 349 mm |
Placas de microtitulación (13) | |
Congeladores horizontales | |
25 mm |