Learn More
Thermo Scientific™ Standard Fluid Transfer Assembly Y Set
Simplify process connectivity and enable greater efficiency for most upstream and downstream process operations.
Marca:  Thermo Scientific™ SH31096.01
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17880627
  • 355.70€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Standard Fluid Transfer Assembly products interconnect with Thermo Scientific standard Labtainer BPCs, Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right on the shop floor to deliver a comprehensive and complete set of single-use products to meet the needs of your facility or process. Designed to aid many common shop floor processes such as sampling, transfer, and filling, a fit-for-purpose solution in the required tubing size and length can be easily selected from these designs.
  •  Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
3 x 12,7 mm de D.I. x 3,2 mm de pared, C-Flex 374, 2 x 0,51 m a 0,51 m