Learn More
Corning™ Standard Conical Bioprinting Nozzles
These Standard Conical Bioprinting Nozzles are designed fo use with Matribot™ Bioprinter. They are made from polypropylene, have a female Luer connector, and are available in 22G, 25G, and 27G.
Marca:  Corning™ 6165
Detalles adicionales : Peso : 3.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17770789
  • 56.20€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas en polipropileno
  • Incluyen un conector Luer hembra
  • Disponibles en 22 G, 25 G y 27 G.
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Polipropileno
Incluye conector Luer hembra
1,26 in
50 boquillas
Boquillas de bioimpresión
200 μm
27 G
32 mm