Learn More
STAMBPL1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 27315-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815565
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
STAMBPL1 is zinc metalloprotease that specifically cleaves ′Lys-63′-linked polyubiquitin chains. Does not cleave ′Lys-48′-linked polyubiquitin chains.
Especificaciones
Especificaciones
STAMBPL1
Polyclonal
Unconjugated
STAMBPL1
ALMalpha, AMSH FP, AMSH like protease, AMSH LP, AMSHLP, KIAA1373, STAM binding protein like 1, STAMBPL1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
57559
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96FJ0
STAMBPL1
STAMBPL1 Fusion Protein Ag26308
150 μL