Learn More
Sampling Systems™ Tambor de almacenamiento inoxidable
Su diseño robusto e higiénico lo hace adecuado para las aplicaciones más exigentes. El tambor de almacenamiento inoxidable Samping Systems™ tiene un acabado de muy alta calidad y se suministra con asas laterales resistentes, tapa, junta y banda de cierre.
Marca: Sampling Systems™ A126-150
Detalles adicionales : Peso : 54.92500kg
Descripción
- Tambores de grado farmacéutico y químico con la parte superior abierta y con tapas
- Tamaños de 5 l a 200 l (tamaños más grandes disponibles bajo petición)
- Diseño de alta calidad y alta resistencia
- Piezas en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable 316L
- Interior sin fisuras
- Tapa fijada con banda de cierre (acero inoxidable 304)
- Junta de la tapa: caucho de silicona aceptable por la FDA
- Borde superior higiénico
- Se suministra con asas laterales
- Diseño correcto según GMP completamente soldado
Especificaciones
Contenedor de almacenamiento | |
Acero inoxidable | |
612 mm |
150 L | |
Tapa, abrazadera y junta de silicona | |
570 mm |